791865
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane
97%
別名:
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 1-bromo-3,6,9-trioxadecane, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl bromide, Diethylene glycol 2-bromoethyl methyl Ether
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15BrO3
CAS番号:
分子量:
227.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n/D 1.461
密度
0.917 at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3
InChI Key
LCCCTXULXHJDLA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
791865-25G:
791865-5G:
791865-VAR:
791865-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)