Merck
241628
Sigma-Aldrich
1,2-ビス(2-クロロエトキシ)エタン
97%
別名:
ジクロロトリエチレンジオキシド, トリ(エチレングリコール)ジクロリド, トリグリコールジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
187.06
Beilstein:
506177
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES記法
ClCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
InChI Key
AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,2-bis(2-クロロエトキシ)エタンは、1,1'-[1,2-エタンジイルbis(オキシ-1,2-エタンジイル)]bis[3-メチルl-1H-イミダゾリウム-1-イル] クロリドの合成に用いられました
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241628-5G:
241628-500G:
241628-100G:
241628-VAR:
241628-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mercury (II) partitioning from aqueous solutions with a new, hydrophobic ethylene-glycol functionalized bis-imidazolium ionic liquid.
Green Chemistry, 5(2), 129-135 (2003)