Merck
162973
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-クロロエトキシ)エトキシ]エタノール
96%
別名:
トリチレングリコールモノクロロヒドリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2CH2O)2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
168.62
Beilstein:
1739194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H13ClO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-6H2
InChI Key
KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2- [2-(2-クロロエトキシ)エトキシ]エタノールは、1- [3-(2-アミノエチル)-1H-インドール-5-イルオキシ] -3,6-ジオキサ-8-メルカプトオクタンの合成に使用されます。また、3′末端にジスルフィドまたはチオール基を持ち、5′末端に他の修飾を持つ修飾オリゴヌクレオチドの合成にも使用されます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
162973-VAR:
162973-10G:
162973-50G:
162973-250G:
162973-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sandra J Rosenthal et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(17), 4586-4594 (2002-04-25)
To explore the potential for use of ligand-conjugated nanocrystals to target cell surface receptors, ion channels, and transporters, we explored the ability of serotonin-labeled CdSe nanocrystals (SNACs) to interact with antidepressant-sensitive, human and Drosophila serotonin transporters (hSERT, dSERT) expressed in
Po-Chih Yang et al.
Polymers, 11(12) (2019-12-11)
This paper gathered studies on multistimulus-responsive sensing and self-assembly behavior of a novel amphiphilic diblock copolymer through a two-step reverse addition-fragmentation transfer (RAFT) polymerization technique. N-Isopropylacrylamide (NIPAM) macromolecular chain transfer agent and diblock copolymer (poly(NIPAM-b-Azo)) were discovered to have moderate
Solid phase synthesis of 5', 3'-bifunctional oligodeoxyribonucleotides bearing a masked thiol group at the 3'-end.
Bonfils E and Thuong NT.
Tetrahedron Letters, 32(26), 3053-3056 (1991)