Merck
776130
Sigma-Aldrich
3-アジド-1-プロパノール
≥96%
別名:
1-アジドプロパン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7N3O
CAS番号:
分子量:
101.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.461
密度
1.095 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H7N3O/c4-6-5-2-1-3-7/h7H,1-3H2
InChI Key
WHVSIWLMCCGHFW-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-アジド-1-プロパノールは、ひずみ促進アジド-アルキン付加環化反応(SPAAC)で使用されるアジド含有試薬です。これにより、生体分子の選択的な銅フリークリックケミストリー修飾が可能になります。
アプリケーション
3-アジド-1-プロパノールは以下として使用されます:
  • ジヒドロオキサジンのような複素環式化合物の合成における前駆体
  • 1,3-双極子付加環化によるヘテロ官能性ポリエステルの合成における試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.0 °F
引火点(℃)
87.77 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
776130-BULK:
776130-VAR:
776130-5G:
776130-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
One-step conversion of aldehydes to oxazolines and 5, 6-dihydro-4 H-1, 3-oxazines using 1, 2-and 1, 3-azido alcohols
JG Badiang, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 2484-2487 (1996)
Cross-linked polymer-blend gate dielectrics through thermal click chemistry
Li S, et al.
Chemistry?A European Journal , 21(49), 17762-17768 (2015)
Efficient synthesis of linear multifunctional poly (ethylene glycol) by copper (I)-catalyzed Huisgen 1, 3-dipolar cycloaddition
Liu X-M, et al.
Biomacromolecules, 8(9), 2653-2658 (2007)
1, 3-Dipolar and Diels-Alder cycloaddition reactions on polyester backbones possessing internal electron-deficient alkyne moieties
Cetin M, et al.
Polym. Chem., 7(46), 7094-7100 (2016)
1, 3-Dipolar and Diels-Alder cycloaddition reactions on polyester backbones possessing internal electron-deficient alkyne moieties
M Cetin
Polym. Chem., 7, 7094-7100 (2016)
資料
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.