アッセイ
≥90% (oligomer purity)
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
amine
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H30N4O6/c15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-17-18-16/h1-15H2
InChI Key
VCQSTKKJKNUQBI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
O-(2-アミノエチル)-O′-(2-アジドエチル)ペンタエチレングリコールは、5-エチニルウリジン標識細胞RNAとクリック染色反応をすることができる蛍光アジドであるAlexa568-アジドの合成に使用されています。
O-(2-アミノエチル)-O′-(2-アジドエチル)ペンタエチレングリコールは以下の用途で使用できます:
- 薬物送達用のアジド官能化ポリ(L-グルタミン酸)の薄膜合成用の反応物として。
- 生物学的に活性なクルクミン抱合体を製造するためのクルクミンモノアジド誘導体の合成に。
- TiO2ナノ粒子の表面を修飾して、CO2の光触媒還元を目的にDNA鎖を付着させるために。
- ポリ(エチレングリコール)(PEG)とtoll様受容体7(TLR7)との結合により、その薬剤学的特性を改善するために。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of monofunctional curcumin derivatives, clicked curcumin dimer, and a PAMAM dendrimer curcumin conjugate for therapeutic applications.
Organic Letters, 9(26), 5461-5464 (2007)
Exploring RNA transcription and turnover in vivo by using click chemistry.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105(41), 15779-15784 (2008)
DNA for Assembly and Charge Transport Photocatalytic Reduction of CO2.
Advanced Sustainable Systems, 2(4), 1700156-1700156 (2018)
Low-fouling, biofunctionalized, and biodegradable click capsules.
Biomacromolecules, 9(12), 3389-3396 (2008)
Synthesis and characterization of PEGylated toll like receptor 7 ligands.
Bioconjugate Chemistry, 22(3), 445-454 (2011)