Merck
76318
Sigma-Aldrich
O-(2-アミノエチル)-O'-(2-アジドエチル)ヘプタエチレン グリコール
≥90% (oligomer purity)
別名:
Azido-PEG-amine (n=8)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H38N4O8
CAS番号:
分子量:
438.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥90% (oligomer purity)
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
amine
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H38N4O8/c19-1-3-23-5-7-25-9-11-27-13-15-29-17-18-30-16-14-28-12-10-26-8-6-24-4-2-21-22-20/h1-19H2
InChI Key
ZSFGTBJYBWJOLZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol may be used for the surface functionalization of bicompartmental poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) fibers and particles via surface-selective click chemistry for synthesizing spatioselectively modified particles and fibers that can be employed in various biomedical applications.
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol may be used for the chemical modification of biocompatible polymeric particles.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
76318-BULK-F:
76318-500MG-F:
76318-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spatioselective Modification of Bicompartmental Polymer Particles and Fibers via Huisgen 1, 3?Dipolar Cycloaddition
Bhaskar S, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 29(20), 1655-1660 (2008)