Merck
JKA5086
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NHS
average MN 3,500, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
別名:
N3-PEG-NHS, Azide-PEG-NHS, N3-PEG-NHS, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
N3-PEG3500-NHS, average Mn 3,500
フォーム
solid
分子量
average Mn 3,500
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Azide PEG NHS Ester. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click chemistry PEG reagent for reaction with alkynes.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)