製品名
N3-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Azide PEG NHS Ester. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click chemistry PEG reagent for reaction with alkynes.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA5088-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック