安全性情報
48914-U
Sigma-Aldrich
プロクリン 300
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 400 mL, CMIT/MIT 3 %
別名:
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
3 yr
含みます
Alkyl Carboxylate as stabilizer
組成
CMIT/MIT, 3%
包装
pkg of 400 mL
パラメーター
<45 °C operating temperature
colorless to light yellow
Matrix
Modified glycol
動作pH範囲
2.5-8.5
pH
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp
-40 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.03 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ProClin 殺生物剤は、細胞膜に素早く浸透して細胞呼吸に不可欠な特定の酵素を阻害する能力を有するため、微生物と接触するとすぐに静菌性を示します。ProClin の毒性の複数の特定部位により、微生物が高度な耐性を発達させることが防止され、IVD コンポーネントの長期保管時でも ProClin の効率が高まります。
法的情報
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責事項
この製品は、米国 EPA′ の連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法、欧州殺生物性製品規制、カナダの害虫管理規制庁、トルコの殺生物性製品規制、韓国の消費者化学製品および殺生物性安全管理法(K-BPR)などを含むがこれらに限定されない、世界的な殺生物性規制に基づく殺生物性として使用することを意図したものではありません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Goggles, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
48914-U:
48914-U-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Sats et al.
Journal of dairy science, 103(8), 6810-6819 (2020-06-15)
Bovine colostrum, as vital as it is for calves, is also a valuable source of functional components with rich health benefits for humans. Bovine colostrum whey consists of a large number of bioactive proteins and peptides. The most abundant of
James P Higham et al.
PloS one, 6(7), e22398-e22398 (2011-07-30)
Nutritional status is a critical element of many aspects of animal ecology, but has proven difficult to measure non-invasively in studies of free-ranging animals. Urinary C-peptide of insulin (UCP), a small polypeptide cleaved in an equimolar ratio from proinsulin when
Daesub Song et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1178-1182 (2015-01-30)
We present here a rapid immunochromatographic assay for the detection of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) antigen in the nasal swabs of dromedary camels. The assay is based on the detection of MERS-CoV nucleocapsid protein in a short time