安全性情報
PHR1597
Supelco
CMIT/MIT
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
5-クロロ-2-メチル-2h-イソチアゾリン-3-オン/ 2-メチル-2h-イソチアゾール-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
cmit/mit
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-30°C
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
CMIT/MITは、CMITとMITを3:1の比率で含むイソチアゾロン系殺生物剤で、微生物、藻類および真菌に対する広域作用を有することから広く使用されています。加湿器殺菌剤の有効成分のひとつであり、化粧品、塗料、接着剤、洗剤などの工業製品に保存剤として一般に使用されています。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
これらの二次標準は、(利用可能な場合は)、USP、EPおよびBPの一次標準に対するマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造され、認証されています。本CRMの使用に関するすべての情報は、分析試験証明書に記載されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1597-1ML:
PHR1597-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Refined exposure assessment for three active ingredients of humidifier disinfectants
Lee JH, et al.
Environmental Engineering Research, 18(4), 253-257 (2013)
The mechanism of action of isothiazolone biocides
Williams TM
PowerPlant Chemistry, 9(1), 14-14 (2007)
CMIT/MIT induce apoptosis and inflammation in alveolar epithelial cells through p38/JNK/ERK1/2 signaling pathway
Lee J, et al.
Molecular & Cellular Toxicology, 15(1), 41-48 (2019)
Fatal misuse of humidifier disinfectants in Korea: importance of screening risk assessment and implications for management of chemicals in consumer products
Lee JH, et al.
PowerPlant Chemistry, 9(1), 14-14 (2012)
Risk Assessment of 5-Chloro-2-Methylisothiazol-3 (2H)-One/2-Methylisothiazol-3 (2H)-One (CMIT/MIT) Used as a Preservative in Cosmetics
Kim MK, et al.
Toxicological Research, 35(2), 103-103 (2019)