安全性情報
46878-U
Sigma-Aldrich
プロクリン 950
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 50 mL, MIT 9.5 %
別名:
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
liquid
シェルフライフ
3 yr
組成
MIT, 9.5%
包装
pkg of 50 mL
パラメーター
<90 °C operating temperature
colorless to light yellow
マトリックス
Water
operating pH range
2-12
pH範囲
3-6
bp
100 °C
mp
-20--15 °C
溶解性
water: soluble at 20 °C
密度
1.020 g/cm3 at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ProClin 殺生物剤は、細胞膜に素早く浸透して細胞呼吸に不可欠な特定の酵素を阻害する能力を有するため、微生物と接触するとすぐに静菌性を示します。ProClin 毒性の複数の特定部位によって微生物が高レベルの耐性を発現しなくなり、IVD コンポーネントの保存期間が長期にわたっても ProClin の効率を高く保ちます。
法的情報
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責事項
本製品は、米国 EPA の連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法、欧州殺生物性製品規制、カナダの保健省病害虫管理規制局、トルコの殺生物性製品規制、韓国の消費者化学製品および殺生物剤安全性管理法(K-BPR)などの世界的な殺生物剤規制に基づく殺生物剤としての使用を意図したものではありません。@′@
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
46878-U:
46878-U-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)