Merck
C8654
Sigma-Aldrich
カゼイン ナトリウム塩 from bovine milk
別名:
カゼインナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine milk
品質水準
形状
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
immunocytochemistry: suitable
ligand binding assay: suitable
white to yellow
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, Grade III
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
牛乳由来のカゼインナトリウム塩は、以下の用途に適しています:
  • Litopenaeus vannamei (バナメイエビ) 後幼生用のエサに含まれるビタミンEの栄養的な効果を調べるための、カゼインを主成分とするエサの調製
  • トリプシン、キモトリプシン、およびペプチダーゼの3種類の酵素を含む溶液の活性を測定するアッセイ
  • ウシソマトトロピン (bST) 投与および第四胃へのカゼイン注入がホルスタイン去勢牛の窒素代謝に及ぼす影響を調べる研究
  • 免疫ブロットのブロッキング溶液の成分として。
生物化学的/生理学的作用
α-カゼインは、児童における免疫原となることがあり、抗-α-カゼイン抗体はインスリント強い交差反応性を有しています。この効果は、珍しいインスリン自動免疫を説明し得ますが、I型糖尿病に対する進捗はまだ報告されていません。
牛乳由来のカゼインナトリウム塩は、リンタンパク質です。主に4種類のカゼインが、牛乳の総蛋白の約80%を占めています: すなわち、α-s1カゼイン、α-s2カゼイン、β-カゼイン、およびκ-カゼインです。カゼインは、乳中の主要な保護成分であるとされています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8654-VAR:
C8654-500G:
C8654-BULK:
C8654-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C A Downs et al.
PloS one, 8(12), e77173-e77173 (2013-12-11)
Coral bleaching is a significant contributor to the worldwide degradation of coral reefs and is indicative of the termination of symbiosis between the coral host and its symbiotic algae (dinoflagellate; Symbiodinium sp. complex), usually by expulsion or xenophagy (symbiophagy) of
Farzad Sadeghi et al.
Carbohydrate polymers, 179, 71-78 (2017-11-08)
In this study, the phase behavior of sodium caseinate-Persian gum mixtures was investigated. The effect of thermodynamic incompatibility on phase distribution of sodium caseinate fractions as well as the flow behavior and microstructure of the biopolymer mixtures were also studied.
Lene Secher Myrmel et al.
Nutrients, 11(5) (2019-05-28)
Low-fat diets and energy restriction are recommended to prevent obesity and to induce weight loss, but high-protein diets are popular alternatives. However, the importance of the protein source in obesity prevention and weight loss is unclear. The aim of this
Rinke J van Tatenhove-Pel et al.
The ISME journal, 15(10), 3050-3061 (2021-05-07)
As natural selection acts on individual organisms the evolution of costly cooperation between microorganisms is an intriguing phenomenon. Introduction of spatial structure to privatize exchanged molecules can explain the evolution of cooperation. However, in many natural systems cells can also
Kristin Røen Fauske et al.
Nutrients, 10(6) (2018-06-01)
A large fraction of the n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in cod fillet is present in the form of phospholipids (PLs). Freezing initiates hydrolysis of the PLs present in the fillet. Here, we compared the effects of Western diets based