Merck
C7078
Sigma-Aldrich
カゼイン from bovine milk
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
product name
カゼイン from bovine milk, technical grade
由来生物
bovine milk
品質水準
グレード
technical grade
形状
powder
テクニック
activity assay: suitable
electrophoresis: suitable
immunocytochemistry: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
UniProtアクセッション番号
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI Key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
牛乳由来のカゼインは、リンタンパク質です。主要カゼインには次の4種類があり、牛乳の総タンパク質の約80%を占めます。α-s1カゼイン、α-s2カゼイン、β-カゼイン、およびκ-カゼイン。カゼインは、ミルク中の主な保護成分であると提案されており、その天然の生体適合性と生分解性により一般に安全と認められています(GRAS)。
アプリケーション
牛乳由来のカゼインは、リンタンパク質です。主に4種類のカゼインが、牛乳の総蛋白の約80%を占めています。すなわち、α-s1カゼイン、α-s2カゼイン、β-カゼイン、およびκ-カゼインです。カゼインは、乳中の主要な保護成分であるとされています。
牛乳由来カゼインは、次の用途で使用されています:
  • 免疫化学染色におけるブロッキング剤として
  • ディスインテグリンおよびCerastes cerastes(サハラツノクサリヘビ)毒液におけるカゼイン分解活性を測定するための基質として
  • 白ワインタンパク質安定化に対するその効果を調べるための清澄剤として
生物化学的/生理学的作用
カゼインは、その乳化性、起泡性、ゲル化性、保水性、官能基による生物活性分子との相互作用といった性質により、栄養補助食品ならびにハイドロゲル、フィルム、ナノミセル、ナノ粒子などのさまざまな剤形の用途があります。このタンパク質は手に入りやすく、薬剤を酵素分解から守り、毒性がないため、カゼインは経口ドラッグデリバリーシステムに使用される可能性があります。
カゼインを胃腸内で部分消化すると、βカゾモルフィンなどの生物活性のあるペプチドが豊富に生成されます。ところが、ウシのカゼインは均一ではなく、A1およびB変異体はβカゾモルフィン7を生成しますが、A2変異体は生成しません。
その他情報
本製品はテクニカルグレードのカゼインです。部分精製カゼイン製品と比べると、テクニカルグレードにはより多くのタンパク質不純物が含まれ、脂肪含有量が高くなっています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7078-1KG:
C7078-VAR:
C7078-50KG:
C7078-500G:
C7078-10KG:
C7078-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C Poelaert et al.
Animal : an international journal of animal bioscience, 12(6), 1154-1164 (2017-11-03)
Over the past decade, in vitro methods have been developed to study intestinal fermentation in pigs and its influence on the digestive physiology and health. In these methods, ingredients are fermented by a bacterial inoculum diluted in a mineral buffer
Vabitha Shetty et al.
The Journal of clinical pediatric dentistry, 35(4), 389-392 (2011-11-04)
To estimate Calcium and Phosphorus withdrawal from hydroxyapatite in the presence of bovine milk and human milk from which the following protective fractions namely Casein, Whey protein, Lactose and Milk fat have been individually removed and to compare the above
Maj Linea Vestergaard et al.
Stem cells and development, 26(21), 1566-1577 (2017-08-11)
The derivation of functional cardiomyocytes (CMs) from human embryonic stem cells (hESCs) represents a unique way of studying human cardiogenesis, including the development of CM subtypes. In this study, we investigated the development and organization of hESC-derived cardiomyocytes (hESC-CMs) and
Junko Kasuya et al.
Journal of neurogenetics, 33(3), 164-178 (2019-05-18)
The Drosophila mutant paraShu harbors a dominant, gain-of-function allele of the voltage-gated sodium channel gene, paralytic (para). The mutant flies display severe seizure-like phenotypes, including neuronal hyperexcitability, spontaneous spasms, ether-induced leg shaking, and heat-induced convulsions. We unexpectedly found that two
Xinwang Cao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(50), 21121-21125 (2009-11-27)
The Golgi-associated four-phosphate adaptor protein 2 (FAPP2) has been shown to possess transfer activity for glucosylceramide both in vitro and in cells. We have previously shown that FAPP2 is involved in apical transport from the Golgi complex in epithelial MDCK
プロトコル
This procedure may be used for all Ficin products.