Merck
C5679
Sigma-Aldrich
カゼイン from bovine milk
BioReagent, suitable for insect cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
由来生物
bovine milk
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
UniProtアクセッション番号
SMILES記法
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI Key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Casein is a calcium phosphate-binding phosphoprotein present in mammalian milk. It constitutes about 80% of the total bovine milk. Bovine milk is made of four types of casein such as, αs1-, αs2-, β-, and κ-caseins.
アプリケーション
Casein from bovine milk has been used as a component of normal medium for Drosophila culture , in the preparation of αS1-casein (CAS1_Bovin) , as a source of nitrogen (N) in experiment diets .
生物化学的/生理学的作用
カゼインを胃腸内で部分消化すると、βカゾモルフィンなどの生物活性のあるペプチドが豊富に生成されます。ところが、ウシのカゼインは均一ではなく、A1およびB変異体はβカゾモルフィン7を生成しますが、A2変異体は生成しません。
免疫化学における遮断薬としての利用、SDS抽出サンプルからの酵素活性の回復、プロテアーゼアッセイとキナーゼアッセイの基質としてなど、多くの実験用途に使用されます。
品質
essentially vitamin free
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5679-5KG:
C5679-VAR:
C5679-500G:
C5679-BULK:
C5679-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T cell recognition pattern of bovine milk alphaS1-casein and its peptides
Elsayed S, et al.
Molecular Immunology, 41(12) (2004)
Effects of synthetic diets enriched in specific nutrients on Drosophila development, body fat, and lifespan
Reis T
Testing, 11(1), 71-71 (2016)
Casein and Peptides Derived from Casein as Antileukaemic Agents
Ledesma M E, et al.
Journal of Oncology, 2019(4), 71-71 (2019)
Potential of casein as a carrier for biologically active agents
Glkab T K and Boratynski J
Topics in Current Chemistry, 375(4), 71-71 (2017)
The effects of rumen nitrogen balance on in vitro rumen fermentation and microbial protein synthesis vary with dietary carbohydrate and nitrogen sources
Kand D, et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 241(12) (2018)