Merck
C4765
Sigma-Aldrich
カゼイン 溶液 from bovine milk
5% in water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine milk
品質水準
フォーム
liquid
濃度
5% in water
テクニック
activity assay: suitable
electrophoresis: suitable
immunocytochemistry: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI Key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カゼインは、(リン酸)カルシウム結合リンタンパク質です。哺乳類の乳に含まれ、ウシ乳の総タンパク質の約80%を占めます。ウシ乳は、αs1-、αs2-、β-、κ-カゼインという4種類のカゼインペプチドで構成されます。カゼインは乳中にミセルとして存在します。ウシ由来のカゼインは、多ホルモン制御下で乳腺により産生されます。
アプリケーション
ウシ乳由来のカゼイン溶液は、サイクリックAMP依存性プロテインキナーゼの基質として使用されています。
ウシ乳由来カゼイン溶液は、次の用途で使用されています。
  • 牛ひき肉のプロテアーゼ活性、ならびにバクテリオシンに対するカゼインの作用を測定するために。
  • タンパク質ホスファターゼ2C(PP2C)融合系の活性の測定に用いる非特異的基質として。
  • カゼイン酵素電気泳動に用いるドデシル硫酸ナトリウム(SDS)-ポリアクリルアミドゲルに使用。
生物化学的/生理学的作用
カゼインミセル系は、乳腺の病的石灰化を阻止します。カゼインは、新生児の成長のためのアミノ酸源として機能します。
調製ノート
加水分解され、また部分的に脱リン酸化されています。α, β, κの各カゼインの混合物から調製されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
C4765-PH:
C4765-10ML-PW:
C4765PROC:
C4765-VAR:
C4765-10ML:
C4765-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Min-Ju Kim et al.
Korean journal for food science of animal resources, 35(2), 211-215 (2016-01-14)
From the previous study, Enterococcus faecium SH01 was isolated from mukeunji, an over-ripened kimchi, and it produced bacteriocin SH01. Bacteriocin SH01 showed an inhibitory effect against Listeria monocytogenes ATCC 19111, a bacterial strain causing human listeriosis. Crude bacteriocin SH01 was
H Sato et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 192(3), 233-238 (1996-01-01)
The 1,24(R)(OH)2D3 (tacalcitol) ointment (2 micrograms/g) is available commercially as an antipsoriatic drug in Japan, but the cream preparation of tacalcitol is still under development. This study was conducted to compare the ability of tacalcitol cream and ointment to inhibit
Tim Lynch et al.
Plant molecular biology, 80(6), 647-658 (2012-09-26)
Abscisic acid (ABA) signaling via the pyrabactin-resistant and related (PYR/PYL/RCAR) receptors begins with ABA-dependent inactivation of the ABA-insensitive(ABI)-clade protein phosphatases(PP)2Cs, thereby permitting phosphorylation and activation of the Snf1-related (SnRK)2 clade of protein kinases, and activation of their downstream targets such
Karsten Ogrzewalla et al.
European journal of biochemistry, 269(13), 3329-3337 (2002-06-27)
The plastid transcription kinase (PTK), a component of the major RNA polymerase complex from mustard chloroplasts, has been implicated in redox-mediated regulation of plastid gene expression. A cloning strategy to define the PTK gene(s) resulted in the isolation of a
Edgar Ledesma-Martínez et al.
Journal of oncology, 2019, 8150967-8150967 (2019-10-05)
Milk is a heterogeneous lacteal secretion mixture of numerous components that exhibit a wide variety of chemical and functional activities. Casein, the main protein in milk, is composed of α-, β-, and κ-caseins, each of which is important for nutritional