Merck
JKA3177
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Alkyne
別名:
mPEG-Alkyne, Methoxy-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2(OCH2CH2)nOCH2CONHCH2CCH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
mPEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
詳細
Methoxy PEG Alkyne. Click chemistry PEG reagent for reaction with azide groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA3177-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1