Merck
901982
Sigma-Aldrich
Alkyne Agarose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
NACRES:
NA.22
フォーム
slurry
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n/D 1.343
密度
0.970 g/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CCOCCOC)CCOCC#C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-4-12-7-8-14-10-9-13-6-5-11-2/h1H,4-10H2,2H3
InChI Key
TYHJQPGPBRVOJZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Alkyne agarose is a 6% cross-linked agarose resin that is activated with terminal alkyne functional groups for covalent capturing of azide-tagged biomolecules. This product is adequate to work in batch or column purifications (Low Pressure).
WGK
WGK 3
Jan Code
901982-2ML:
901982-BULK:
901982-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)