Merck
764221
Sigma-Aldrich
プロパルギルN-ヒドロキシスクシンイミジルエステル
別名:
2,5-ジオキソピロリジン-1-イル3-(プロプ-2-イニルオキシ)プロパン酸, 3-(2-プロピン-1-イルオキシ)プロパン酸2,5-ジオキソ-1-ピロリジニルエステル, アルキン-NHS エステル, プロパルギル-スクシンイミジル-エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO5
CAS番号:
分子量:
225.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp
36-41 °C
官能基
NHS ester
alkyne
保管温度
−20°C
SMILES記法
C#CCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C10H11NO5/c1-2-6-15-7-5-10(14)16-11-8(12)3-4-9(11)13/h1H,3-7H2
InChI Key
WKIKHHMUNOVQLD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
プロパルギル-N-ヒドロキシスクシンイミジルエステルは、化学プロテオミクスのアプローチにより、リガンド結合が可能な求核性ホットスポットを特定するツールとして使用できます。
プロパルギル-NHSエステルは、ペプチド、抗体、アミン被覆表面などを末端アルキンで誘導体化するアミン反応性試薬です。アルキンは、銅触媒アジド-アルキンクリックケミストリーを介してアジド含有化合物または生体分子と反応し、安定なトリアゾール結合を生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
764221-BULK:
764221-50MG:
764221-250MG:
764221-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qianyun Zhang et al.
ACS nano, 12(10), 10473-10485 (2018-10-06)
Multivalent presentation of ligands on nanoparticles (NPs) is considered a general strategy for enhancing receptor binding and activation through amplification of ligand-receptor interactions within the footprint of the individual NPs. The spatial clustering of ligand-functionalized NPs represents an additional, less
Activatable T1 Relaxivity Recovery Nanoconjugates for Kinetic and Sensitive Analysis of Matrix Metalloprotease
Zhu X, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces (2017)
NHS-Esters As Versatile Reactivity-Based Probes for Mapping Proteome-Wide Ligandable Hotspots.
Ward CC, et al.
ACS Chemical Biology (2017)
Yi Yu et al.
Nature chemical biology, 16(4), 387-390 (2019-12-25)
Here, we report a rapid CRISPR-Cas9-mediated gene knock-in strategy that uses Cas9 ribonucleoprotein and 5'-modified double-stranded DNA donors with 50-base-pair homology arms and achieved unprecedented 65/40% knock-in rates for 0.7/2.5 kilobase inserts, respectively, in human embryonic kidney 293T cells. The identified