Merck
764248
Sigma-Aldrich
アミノ-PEG4-アルキン
別名:
3,6,9,12-テトラオキサペンタデク-14-イン-1-アミン, H2N-PEG4-プロピン, アセチレン-PEG4-アミン, トリエチレングリコール2-アミノエチルプロパルギルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO4
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
alkyne
amine
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCC#C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-2-4-13-6-8-15-10-11-16-9-7-14-5-3-12/h1H,3-12H2
InChI Key
QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アジド含有化合物または生体分子とカルボン酸を含むものとの接続を可能にするヘテロ二官能性リンカーです。アミン基は、標準的なカップリング手技(EDC、製品番号39391など)を介してカルボン酸に結合でき、末端アルキンは銅触媒1,3-双極子環状付加クリックケミストリーを介してアジドと反応すると考えられます。親水性PEGスペーサーはこの試薬の水溶性を高め、カルボン酸を含む抗体、タンパク質、ペプチドなどの生体分子を末端アルキンで容易に修飾することができます。また、PEGスペーサーは、親水性を高めることにより、溶液に保存された修飾タンパク質の凝集も低減します。
アミノ-PEG4-アルキンは、バイオサイエンス用途向けのグリコポリマーベースの酸化鉄ナノ粒子(GION)を調製するアルキニル官能化酸化鉄ナノ粒子(IONP)の合成に使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
764248-VAR:
764248-BULK:
764248-25MG:
764248-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Strain-promoted azide?alkyne cycloaddition for protein?protein coupling in the formation of a bis-hemoglobin as a copper-free oxygen carrier
Singh S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry (2016)
Facile fabrication of glycopolymer-based iron oxide nanoparticles and their applications in the carbohydrate?lectin interaction and targeted cell imaging.
Shao C, et al.
Polym. Chem., 7(6), 1337-1344 (2016)