フォーム
nanoparticles
suspension
含みます
Proprietary Surfactant as stabilizer
濃度
~6.0E+12 particles/mL
OD
1
直径
10 nm
λmax
515-519 nm
PDI
<0.2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 薬剤放出剤として、生物医学で応用
- 界面化学と生体適合性に優れていることから、癌放射線療法に
- 電気化学的バイオセンシングシステムに
この材料は極めて高い単分散性(サイズと形状の変動係数:<12%)を示し、表面の反応性が大幅に向上しています。その応用例は、表面増強型ラマン散乱ナノプローブ、センサ/検出、生物学的ターゲティング、プラズモンナノ構造、およびナノスケールパターニングなどがあります。
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
741957-BULK:
741957-100ML:
741957-25ML:
741957-VAR:
741957-25ML-PW:
741957-100ML-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
太陽電池および水分解システムにおける金および銀ナノ粒子の表面プラズモン共鳴現象の利用について解説します。
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
ラテラルフロー免疫測定の感度を大幅に向上させる金ナノシェルのユニークな光学特性に基づく超高輝度レポーター粒子の使用について解説します。
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.