Merck
753645
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
50 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
nanoparticles
suspension
包装
poly bottle of 100 mL
poly bottle of 25 mL
保管条件
do not freeze
濃度
~3.5E+10 particles/mL
OD
1
直径
50 nm
λmax
531-535 nm
PDI
<0.2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
金ナノ粒子は、水中でのHAuCl4のクエン酸還元など、還元剤による金属塩前駆体の還元によって生成します。
アプリケーション
直径50nmの金ナノ粒子OD1-0.1mM PBS安定化懸濁液(反応物フリー)は、COVID-19のセラノスティック薬として使用できます。また、安価かつ迅速にSARS-CoV-2を検出するための光ファイバーバイオセンサーの作製にも使用できます。
金ナノ粒子は以下のような幅広い用途に用いられています。
  • 印刷用インクの導体として
  • 光力学療法
  • ドラッグデリバリーやバイオマーカー
  • 熱量測定におけるセンサーとして
  • バイオイメージング
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
753645-BULK:
753645-25ML:
753645-25ML-PW:
753645-100ML-PW:
753645-VAR:
753645-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aggregation and adhesion of gold nanoparticles in phosphate buffered saline
Du S, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 14 null
P-FAB: a fiber-optic biosensor device for rapid detection of COVID-19
Murugan D, et al.
Transactions of the Indian National Academy of Engineering, 10(13), 1-5 (2020)
Steven D Perrault et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(25), 11194-11199 (2010-06-11)
Many small molecular anticancer agents are often ineffective at detecting or treating cancer due to their poor pharmacokinetics. Using nanoparticles as carriers can improve this because their large size reduces clearance and improves retention within tumors, but it also slows
Gold Nanoparticle Sensor for the Visual Detection of Pork Adulteration in Meatball Formulation
Ali ME, et al.
Journal of Nanomaterials (2012)
Tanya Stuchinskaya et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 10(5), 822-831 (2011-04-02)
A 4-component antibody-phthalocyanine-polyethylene glycol-gold nanoparticle conjugate is described for use as a potential drug for targeted photodynamic cancer therapy. Gold nanoparticles (4 nm) were stabilised with a self-assembled layer of a zinc-phthalocyanine derivative (photosensitiser) and a heterobifunctional polyethylene glycol. Anti-HER2
資料
太陽電池および水分解システムにおける金および銀ナノ粒子の表面プラズモン共鳴現象の利用について解説します。
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
ラテラルフロー免疫測定の感度を大幅に向上させる金ナノシェルのユニークな光学特性に基づく超高輝度レポーター粒子の使用について解説します。
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
すべて表示
関連コンテンツ
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.