Merck
752568
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
5 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
nanoparticles
suspension
濃度
~5.5E+13 particles/mL
OD
1
直径
5 nm
λmax
510-520 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goldnanoparticles with size of 5 nm and polydispersity index of <0.2 offer unique characteristics and have diverse applications in various industries. PBS maintains a physiological pH and prevents aggregation of nanoparticles. Smaller nanoparticles exhibit unique optical properties, including a strong surface plasmon resonance (SPR), which can be utilized in imaging and sensing applications. Small size also allows for enhanced permeability and retention effect in tumors, making them effective carriers for targeted drug delivery.
アプリケーション
  • Gold nanoparticles: Synthesis properties and applications: 金ナノ粒子の合成方法および幅広い用途についての包括的な概説です(I Hammami, NM Alabdallah, 2021)。
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
752568-25ML:
752568-BULK:
752568-VAR:
752568-100ML:
752568-25ML-PW:
752568-100ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
資料
太陽電池および水分解システムにおける金および銀ナノ粒子の表面プラズモン共鳴現象の利用について解説します。
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
ラテラルフロー免疫測定の感度を大幅に向上させる金ナノシェルのユニークな光学特性に基づく超高輝度レポーター粒子の使用について解説します。
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
すべて表示