Merck
660426
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
2-4 nm avg. part. size (TEM), octanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
別名:
オクチルチオール官能化金ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
nanoparticles
品質水準
フォーム
nanoparticles
solution
濃度
2 % (w/v) in toluene
平均部品サイズ
2-4 nm (TEM)
密度
0.8737 g/mL at 25 °C
官能基
thiol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C8H18S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h9H,2-8H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
NXXPCKKHXAOGCX-UHFFFAOYSA-M
特徴および利点
ナノエレクトロニクス用の金構造物の自家集合に有用です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
660426-5ML:4548173220611
660426-VAR:
660426-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)