アプリケーション
AuNPs can be potentially immobilized on antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19. They can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization, which can be used in the diagnosis of COVID-19.
特徴および利点
- Negatively charged siRNA-PEG complex which is attached to positively charged GNPs is easily cleavable in reductive cytosolic environment thus enabling the release of siRNA into cytosol.
- Decreases the cytotoxicity and increases efficiency of GNPs. PEG increases the stability of the nanoparticles and prevents agglomeration.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
765260-BULK:
765260-1ML:
765260-VAR:
765260-1ML-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
磁気ハイパーサーミアと、化学療法、非侵襲的MRI、および電気化学的バイオセンシングとを併用したがん療法における多機能磁性流体の性能評価を行いました。
生体材料科学では、生物学の研究、管理、または模倣のため、スマート材料の設計および作製を行います。生物学の研究では、生体材料の統合に成功するためには生体システムについて有意義な理解が要求されます。
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.