形状
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
品質水準
含みます
CTAB as stabilizer
濃度
>30 μg/mL in H2O
直径× L
10 nm × 45 nm ± 10%
不純物
<0.1% CTAB
<0.1% ascorbic acid
直径
10 nm
pH
3-5
密度
1 g/mL at 25 °C
λmax
850 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
物性
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
716839-25ML:
716839-VAR:
716839-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
金ナノロッドのエレクトロニクスから触媒、生物医学、診断にいたる応用例についてご紹介いたします。シグマアルドリッチでは金ナノ粒子、金ナノロッド、金ナノワイヤなどさまざまな形状の金ナノ粒子を販売いたしております。
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
自己組織化によって単一分子回路を作製する新しい方法と、分子と電極間の界面の化学的制御方法についてご紹介します。
関連コンテンツ
表面未修飾の金ナノロッドへのカルボキシ基修飾方法、およびその金ナノロッドを用いたストレプトアビジンおよびIgGの結合について解説します。