Merck
742023
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
80 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in citrate buffer
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
nanoparticles
suspension
含みます
Proprietary Surfactant as stabilizer
濃度
~7.8E+9 particles/mL
OD
1
直径
80 nm
λmax
550-557 nm
PDI
<0.2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オリゴヌクレオチドやポリエチレングリコールなどのチオール化リガンドの吸着に適しています。また、高い安定性を有することから、この金ナノ粒子は物理的、光学的用途への利用も可能です。注意:この製品はタンパク質吸着への利用には適していません。タンパク質やその他リガンドの吸着には、「gold nanoparticles stabilized in PBS」製品が最適です。
この材料は極めて高い単分散性(サイズと形状の変動係数:<12%)を示し、表面の反応性が大幅に向上しています。その応用例は、表面増強型ラマン散乱ナノプローブ、センサ/検出、生物学的ターゲティング、プラズモンナノ構造、およびナノスケールパターニングなどがあります。
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
742023-100ML:
742023-BULK:
742023-100ML-PW:
742023-VAR:
742023-25ML-PW:
742023-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Takayuki Umakoshi et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1864(2), 129325-129325 (2019-03-21)
High-speed atomic force microscopy (HS-AFM) has successfully visualized a variety of protein molecules during their functional activity. However, it cannot visualize small molecules interacting with proteins and even protein molecules when they are encapsulated. Thus, it has been desired to
資料
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
ラテラルフロー免疫測定の感度を大幅に向上させる金ナノシェルのユニークな光学特性に基づく超高輝度レポーター粒子の使用について解説します。
シグマアルドリッチでは、狭い粒径分布で高い球形度をもつ金ナノスフィアや金ナノアーチンなど、多様な形状・表面官能基をもつ金ナノ粒子製品を販売いたしております。
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
すべて表示