Merck
742090
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
400 nm diameter, stabilized suspension in citrate buffer
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
nanoparticles
suspension
含みます
Proprietary Surfactant as stabilizer
濃度
~1.9E+8 particles/mL
直径
400 nm
PDI
<0.2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オリゴヌクレオチドやポリエチレングリコールなどのチオール化リガンドの吸着に適しています。また、高い安定性を有することから、この金ナノ粒子は物理的、光学的用途への利用も可能です。注意:この製品はタンパク質吸着への利用には適していません。タンパク質やその他リガンドの吸着には、「gold nanoparticles stabilized in PBS」製品が最適です。
この材料は極めて高い単分散性(サイズと形状の変動係数:<12%)を示し、表面の反応性が大幅に向上しています。その応用例は、表面増強型ラマン散乱ナノプローブ、センサ/検出、生物学的ターゲティング、プラズモンナノ構造、およびナノスケールパターニングなどがあります。
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
742090-BULK:
742090-VAR:
742090-25ML:
742090-25ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
シグマアルドリッチでは、狭い粒径分布で高い球形度をもつ金ナノスフィアや金ナノアーチンなど、多様な形状・表面官能基をもつ金ナノ粒子製品を販売いたしております。
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料が有する他に類を見ない物理的、化学的、光学的性質は多くの生物学的用途で活用されています。
すべて表示