Merck
P1162
Sigma-Aldrich
パルミチン酸N-ヒドロキシスクシンイミジル
≥98% (TLC)
別名:
N-(パルミトイルオキシ)スクシンイミド, パルミチン酸N-スクシンイミジル, パルミチン酸N-スクシンイミジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H35NO4
CAS番号:
分子量:
353.50
Beilstein:
1547411
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
脂質タイプ
saturated FAs
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)25-21-18(22)16-17-19(21)23/h2-17H2,1H3
InChI Key
OTNHQVHEZCBZQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミノ酸、アミノアシル-tRNA、補酵素A、チオグリコール酸などのアミノ化合物およびチオ化合物のヘキサデカノイル誘導体の合成に有用です。
パルミチン酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステルは、標的送達体の製造に必要なタンパク質を結合するために使用されます。 また、パルミチン酸とオボアルブミンの共有結合にも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
パルミチン酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステルは、タンパク質とパルミチン酸の共有結合に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1162-5G:
P1162-1G:
P1162-VAR:
P1162-50G:
P1162-25G:
P1162-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation of immune stimulating complexes (ISCOMs) as adjuvants
Mowat AM and Reid G
Current Protocols in Immunology, 16(1), 2-11 (1995)
Cell-specific siRNA delivery by peptides and antibodies
Methods in Enzymology, 502, 91-122 (2012)
Cell-specific siRNA delivery by peptides and antibodies
Test, 502, 91-122 (2012)
Ana Rute Neves et al.
Nanotechnology, 26(49), 495103-495103 (2015-11-18)
Nanotechnology can be an important tool to improve the permeability of some drugs for the blood-brain barrier. In this work we created a new system to enter the brain by functionalizing solid lipid nanoparticles with apolipoprotein E, aiming to enhance
Adam Edelstein et al.
Shock (Augusta, Ga.), 36(5), 451-457 (2011-09-23)
Translocation of bacteria and other luminal factors from the intestine following surgical injury can be a major driver of critical illness. Bile acids have been shown to play a key role in the loss of intestinal epithelial barrier function during