SML2148
Sulfo-N-succinimidyl Oleate sodium
≥95% (HPLC)
別名:
(Z)-1-(oleoyloxy)-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonic acid, sodium salt, (Z)-2,5-Dioxo-1-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-3-pyrrolidinesulfonic acid, sodium salt, 2,5-Dioxo-1-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-3-pyrrolidinesulfonic acid, sodium salt, SSO sodium salt, Sulfosuccinimidyl oleate sodium
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
under inert gas
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(ON1C(C(CC1=O)S([O-])(=O)=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H37NO7S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(25)30-23-20(24)18-19(22(23)26)31(27,28)29;/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3,(H,27,28,29);
InChI Key
IENDXPSKPJDQKO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2148-BULK:
SML2148-VAR:
SML2148-25MG:
SML2148-5MG-PW:
SML2148-5MG:
SML2148-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)