Merck
727423
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-アジドエトキシ)エトキシ]エタノール 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
別名:
8-アジド-3,6-ジオキサオクタノール 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N3O3
CAS番号:
分子量:
175.19
Beilstein:
4418543
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (GC)
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤1.5% water
官能基
azide
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2
InChI Key
PMNIHDBMMDOUPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-27.4 °F - Not applicable
引火点(℃)
-33 °C - Not applicable
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
727423-BULK:
727423-VAR:
727423-10ML:4548173924342
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of New Phospholipids Linked to Steroid-Hormone Derivatives Designed for Two-Dimensional Crystallization of Proteins
Lebeau, L., et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1697-1706 (1991)