Merck
744751
Sigma-Aldrich
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
別名:
2-{2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy}acetic acid solution, N33-TEG-COOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19N3O6
CAS番号:
分子量:
277.27
Beilstein:
7928855
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥90% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤0.5% water
密度
0.750-0.850 g/mL at 20 °C
官能基
azide
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C10H19N3O6/c11-13-12-1-2-16-3-4-17-5-6-18-7-8-19-9-10(14)15/h1-9H2,(H,14,15)
InChI Key
YHTABJLSZLHRFV-UHFFFAOYSA-N
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-18.4 °F
引火点(℃)
-28 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
744751-VAR:
744751-BULK:
744751-500MG:4548173953434
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)