Merck
901152
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17N3O3
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n/D 1.446
密度
1.02764 g/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)