アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
107-111 °C (lit.)
官能基
amide
azide
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H8N4O3S/c1-6(13)10-7-2-4-8(5-3-7)16(14,15)12-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,13)
InChI Key
NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
単糖から誘導されたアルコール
非ペプチド性NK3レセプターアンタゴニスト
以下の用途に用いる試薬です。
後段階での分子間C-Hオレフィン化
抗腫瘍薬を目指した分子内イソミュンヒノン付加環化手法
ビニルスルホナート類の、ロジウム触媒カルベン環化、付加環化カスケード反応
Suzuki-Miyauraクロスカップリング反応
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
404764-VAR:
404764-5G:
404764-BULK:
404764-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.