アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
濃度
~10% in acetonitrile (H-NMR)
屈折率
n20/D 1.352-1.354
密度
0.800-0.850 g/mL at 20 °C
官能基
ketone
phosphonate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(=O)(OC)C(=[N+]=[N-])C(C)=O
InChI
1S/C5H9N2O4P/c1-4(8)5(7-6)12(9,10-2)11-3/h1-3H3
InChI Key
SQHSJJGGWYIFCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- アルデヒドから得られエチニル化合物(アルキン)。
- Rh触媒の存在下でのオキシムを用いた環化によるイソキノリンおよびピリジンN-オキシド。
- メタノリシスを介したジメチル(ジアゾメチル)ホスホネートであり、エノールエーテルまたはアルキンの合成における試薬としてさらに利用されます。
- 環化付加反応および多成分反応によるピラゾール、トリアゾール、およびオキサゾールの五員複素環骨格。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ジアゾ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
742724-10ML:4548173331669
742724-VAR:
742724-BULK:
プロトコル
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.