アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
168-172 °C (lit.)
官能基
ester
phosphine
SMILES記法
COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
InChI Key
NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルデヒドからα,β-不飽和エステルを得る二炭素増炭反応に用いられるWittig試薬です。トリエチルアミン存在下でのジアゾ酢酸メチルとの反応による、効率的なピラゾ-ルの合成にも用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
157929-5G:
157929-100G:
157929-25G:
157929-BULK:
157929-1KG:
157929-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 63, 1074-1074 (2007)
Tetrahedron Letters, 48, 883-883 (2007)