Merck
419206
Sigma-Aldrich
ベンジル(トリフェニルホスホラニリデン)アセタート
97%
別名:
(ベンジルオキシカルボニルメチレン)トリフェニルホスホラン, 2-(トリフェニルホスホラニリデン)酢酸 フェニルメチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P=CHCO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
410.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
120-122 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
phosphine
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)C=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H23O2P/c28-27(29-21-23-13-5-1-6-14-23)22-30(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20,22H,21H2
InChI Key
INKMLGJBBDRIQR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • トリブチルホスフィン媒介によるビニル性Wittig反応
  • 抗トリパノソーマ活性を持つ1,2-ジオキサンの合成
  • リンイリドと不飽和ケトンの有機触媒Michael型反応/Wittig反応
  • スピロシクロペンテンオキシンドールを生成するための、ホスフィン触媒による立体選択的な環化付加
  • パントテン酸のエナンチオ選択的合成
  • ホスホランと無水酢酸からのリンイリドの調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
419206-5G:
419206-25G:
419206-VAR:
419206-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)