Merck
C5106
Sigma-Aldrich
(カルベトキシメチレン)トリフェニルホスホラン
95%
別名:
(エトキシカルボニルメチレン)トリフェニルホスホラン, (トリフェニルホスホラニリデン)酢酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P=CHCO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
348.37
Beilstein:
754639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
128-130 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
InChI Key
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(カルベトキシメチレン)トリフェニルホスホランは、ホーナー−ワズワース−エモンズ(HWE)反応で一般的に使用されるホーナー‐ウィッティヒ試薬です。これは、(−)-オセルタミビル、(+)-ナカドマリンA、(−)ジクチオスタチンなどの化合物の全合成における試薬として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5106-25G:
C5106-1KG:
C5106-BULK:
C5106-5G:
C5106-100G:
C5106-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-yielding synthesis of the anti-influenza neuraminidase inhibitor (−)-oseltamivir by two ?one-pot? sequences
Ishikawa H, et al.
Chemistry?A European Journal , 16(42), 12616-12626 (2010)
Nucleophilicity parameters for phosphoryl-stabilized carbanions and phosphorus ylides: Implications for wittig and related olefination reactions
Appel R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(2), 704-714 (2008)
Total synthesis of (−)-dictyostatin
O'Nei GW and Phillips AJ
Journal of the American Chemical Society, 128(16), 5340-5341 (2006)
The first total synthesis of nakadomarin A
Nagata T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(25), 7484-7485 (2003)
Scope and limitation of the reactions of 3-imino derivatives of pentane-2, 4-diones with organophosphorus reagents
Boulos LS, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 187(6), 697-710 (2012)