Merck
H3506
Sigma-Aldrich
ヒアルロニダーゼ from bovine testes
Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid
別名:
ヒアルロノグルコサミニダーゼ, ヒアルロン酸 4-グリカノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type I-S
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
400-1000 units/mg solid
分子量
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウシ精巣由来ヒアルロニダーゼは、胸部組織、心臓組織、および卵母細胞からの細胞の分離に使用されています。
シーケンス用の単一細胞懸濁液の調製に適しています。
生物化学的/生理学的作用
これらの酵素は、ヒアルロン酸、コンドロイチン、および硫酸コンドロイチン内のβ-N-アセチルヘキソサミン-[1→4] グリコシド結合をランダムに切断します。
ヒアルロニダーゼはヒアルロン酸を分解し、がんの進行中不適切に制御されることがわかっています。
単位の定義
1単位は、37ºC、pH 5.35で1分間に0.75 μgの多糖ヒアルロン酸を分解させます(45分後のBSAとの複合体形成時に比濁吸光法(λ:600 nm)によって測定)。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H3506-VAR:
H3506-25G:
H3506-100MG:
H3506-5G:
H3506-1G:
H3506-500MG:
H3506-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly efficient gene transfer into adult ventricular myocytes by recombinant adenovirus.
Kirshenbaum LA et al.
The Journal of Clinical Investigation, 92, 381-381 (1993)
Heikki J Nieminen et al.
Scientific reports, 7(1), 3991-3991 (2017-06-24)
Research is ongoing to develop drug therapies to manage osteoarthritis (OA) and articular cartilage (AC) injuries. However, means to deliver drug to localized AC lesions are highly limited and not clinically available. This study investigates the capability of laser ultrasound
Moshe Sade-Feldman et al.
Nature communications, 8(1), 1136-1136 (2017-10-27)
Treatment with immune checkpoint blockade (CPB) therapies often leads to prolonged responses in patients with metastatic melanoma, but the common mechanisms of primary and acquired resistance to these agents remain incompletely characterized and have yet to be validated in large
A SAGE (serial analysis of gene expression) view of breast tumor progression.
Porter DA et al.
Cancer Research, 61, 5697-5697 (2001)
Haoheng Yan et al.
The American journal of pathology, 176(3), 1421-1432 (2010-01-30)
Mutation and loss of function in p53 are common features among human breast cancers. Here we use BALB/c-Trp53+/- mice as a model to examine the sequence of events leading to mammary tumors. Mammary gland proliferation rates were similar in both
資料
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
プロトコル
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.