Merck
H1136
Sigma-Aldrich
ヒアルロニダーゼ from Streptomyces hyalurolyticus
別名:
ヒアルロン酸リアーゼ from Streptomyces hyalurolyticus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Streptomyces sp. (S. hyalurolyticus)
品質水準
結合体
conjugate (Glucosaminoglycan)
形状
film (Clear)
包装
ampule of 300 ×  units
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒアルロニダーゼは広く天然に存在します。ヒトでは、ヒアルロニダーゼは多くの器官および体液に存在します。ヒアルロニダーゼはウイルス、バクテリオファージ、真菌および細菌の分泌物中に認められます。これは線虫およびヒルの分泌物にも存在します。ヘビおよびサソリは、毒液中にヒアルロニダーゼを産生します。ヒアルロニダーゼは、ミツバチ、クモ、アシナガバチ、スズメバチ、毛虫、魚およびトカゲでも分泌されます。
アプリケーション
Streptomyces hyalurolyticus由来のヒアルロニダーゼは、下記の用途で使用されています:
  • 解離した腫瘍組織から単一細胞を単離および精製するためのDMEM/F-12(ダルベッコ変法イーグル培地/栄養混合液F-12)培地の調製
  • 精巣組織から生殖系列幹細胞を得るための消化溶液の成分として
生物化学的/生理学的作用
ヒアルロニダーゼはエンドグリコシダーゼであり、β-グルクロニダーゼやβ-N-アセチルグルコサミニダーゼなどのエキソグリコシダーゼとともに機能します。ヒアルロニダーゼは、ヒアルロン酸の代謝回転を制御します。
ヒアルロン酸リアーゼは、β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcA結合でヒアルロン酸を切断し、3-(4-デオキシ-β-D-グルコ-4-エヌロノシル)-N-アセチル-D-グルコサミン四糖および六糖を生成します。他のヒアルロニダーゼとは異なり、この酵素はヒアルロン酸に特異的で、コンドロイチンおよびコンドロイチン硫酸に対しては不活性です。
単位の定義
1単位は、37ºC、pH 5.35で1分間に0.75 μgの多糖ヒアルロン酸を分解させます(45分後のBSAとの複合体形成時に比濁吸光法(λ:600 nm)によって測定)。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H1136-VAR:
H1136-1AMP:
H1136-1AMP-PW:
H1136-BULK:
H1136-5X1AMP:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tímea Váradi et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 60(8), 567-575 (2012-05-09)
Although trastuzumab is an efficient drug, primary and acquired resistance is a challenging problem. The authors have previously shown in mouse xenograft experiments that masking ErbB2 by hyaluronan leads to diminished binding of the antibody and consequent resistance. In the
Crystal structure of hyaluronidase, a major allergen of bee venom
Markovic H, et al.
Structure, 8(10), 1025-1035 (2000)
Connor C Gains et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 700-700 (2020-08-09)
The Achilles tendon (AT) is comprised of three distinct sub-tendons bound together by the inter-subtendon matrix (ISTM). The interactions between sub-tendons will have important implications for AT function. The aim of this study was to investigate the extent to which
Wen-Tzu Wu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(3), 989-994 (2011-01-07)
The aim of this study was to determine effects of konjac glucomannan (KGM) in a high fat corn oil diet on risk factors of colon carcinogenesis, that is, fecal β-glucuronidase, mucinase, and bile acids, and on preventive factors, that is
Carolyn Marion et al.
Infection and immunity, 80(4), 1390-1398 (2012-02-09)
The mechanisms by which Streptococcus pneumoniae obtains carbohydrates for growth during airway colonization remain to be elucidated. The low concentration of free carbohydrates in the normal human airway suggests that pneumococci must utilize complex glycan structures for growth. The glycosaminoglycan
資料
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
プロトコル
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.