Merck
C3667
Sigma-Aldrich
コンドロイチナーゼABC Proteus vulgaris由来
BSA free, lyophilized powder, specific activity 50-250 units/mg protein
別名:
4.2.2.20, 4.2.2.21, コンドロイチンABCリアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Proteus vulgaris)
品質水準
結合体
(Glucosaminoglycan)
フォーム
lyophilized powder
比活性
50-250 units/mg protein
分子量
120 kDa by gel filtration
組成
Protein, ~10% Lowry
溶解性
0.01% bovine serum albumin aqueous (BSA) solution: soluble
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
protease, essentially free
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本酵素は、成熟ラット脳細胞を使用したコンドロイチン硫酸プロテオグリカンにおける急性の持続的変化の発症の経過を調べる研究に使用されています。コンドロイチナーゼABCは、新鮮なウシ角膜実質から得られた培養角膜実質細胞において、コンドロイチンおよびデルマタン硫酸の定量のための、グリコサミノグリカンの消化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
コンドロイチナーゼABCは、4-デオキシ-β-D-グルコ-4-エンウロノシル基を含む二糖に結合した、(1-4)-β-D-ヘキソサミニル、および(1-3)-β-D-グルクロノシルまたは(1-3)-α-L-イズロノシル結合を含む多糖の脱離的分解分解を触媒します。本酵素は、コンドロイチン-4-硫酸、コンドロイチン-6-硫酸、およびデルマタン硫酸に作用し、また、ヒアルロン酸にもゆっくりと作用します。分子用は約120 kDaであり、分子量86 kDaおよび32 kDaの2つの非相同のサブユニットを持っています。最適pHは、コンドロイチン硫酸で8.0、ヒアルロン酸で6.8であり、最適温度は37°Cです。1 mMのZn2+は阻害剤として機能し、一方、0.05 Mの酢酸は酵素を活性化します。
包装
容量はコンドロイチナ-ゼC活性に基づいています。
その他情報
リン酸バッファー塩と安定剤を含有します。
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
単位の定義
1ユニットは、サメ軟骨由来のコンドロイチン硫酸から、pH 8.0および37°Cで1分あたり1.0 μmolの2-アセトアミド-2-デオキシ-3-O-(β-D-グルコ-4-エン-ピラノシルウロン酸)-4-O-スルホ-D-ガラクトースおよび1.0 μmolの2-アセトアミド-2-デオキシ-3-O-(β-D-グルコ-4-エン-ピラノシルウロン酸)-6-O-スルホ-D-ガラクトースの混合物を遊離させます。
調製ノート
アフィニティ-精製済み
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3667-10UN:
C3667-5UN-PW:
C3667-5UN:
C3667-VAR:
C3667-BULK:
C3667-10UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Brückner et al.
Experimental brain research, 121(3), 300-310 (1998-09-24)
Lattice-like perineuronal accumulations of extracellular-matrix proteoglycans have been shown to develop during postnatal maturation and to persist throughout life as perineuronal nets (PNs) in many brain regions. However, the dynamics of their reorganization in adults are as yet unknown. The
Rong-Rong Zhao et al.
Neuroscience bulletin, 29(4), 477-483 (2013-07-11)
After spinal cord injury (SCI), re-establishing functional circuitry in the damaged central nervous system (CNS) faces multiple challenges including lost tissue volume, insufficient intrinsic growth capacity of adult neurons, and the inhibitory environment in the damaged CNS. Several treatment strategies
Elizabeth J Bradbury et al.
Nature, 416(6881), 636-640 (2002-04-12)
The inability of axons to regenerate after a spinal cord injury in the adult mammalian central nervous system (CNS) can lead to permanent paralysis. At sites of CNS injury, a glial scar develops, containing extracellular matrix molecules including chondroitin sulphate
P N Bansal et al.
Osteoarthritis and cartilage, 18(2), 184-191 (2009-10-10)
An early hallmark of osteoarthritis (OA) is the progressive loss of glycosaminoglycans (GAGs), the extracellular matrix (ECM) component of articular cartilage that confers it with compressive stiffness. Our aim in this work is to establish the feasibility of using Contrast
Elizabeth J Bradbury et al.
Brain research bulletin, 84(4-5), 306-316 (2010-07-14)
Chondroitin sulphate proteoglycans (CSPGs) are potent inhibitors of growth in the adult CNS. Use of the enzyme chondroitinase ABC (ChABC) as a strategy to reduce CSPG inhibition in experimental models of spinal cord injury has led to observations of a
資料
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.