product name
抗コンドロイチン4硫酸抗体、クローンBE-123, ascites fluid, clone BE-123, Chemicon®
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BE-123, monoclonal
化学種の反応性
human, canine, rat, sheep, bovine, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSPG4(1464)
特異性
マウス(胎仔および成体)ならびにヒト(胎児および成人)のコンドロイチナーゼABC消化軟骨プロテオグリカンと反応します。 コンドロイチン4硫酸二糖は、モノクローナル抗体のプロテオグリカンへの結合を効果的に阻害します。 天然プロテオグリカン、またはコンドロイチナーゼACまたは精巣ヒアルロニダーゼで消化されたプロテオグリカンとは反応しません。
免疫原
マウスプロテオグリカン。
アプリケーション
1:400~1:3,200でのELISA。
1:50~1:6,400でのRIA。
免疫組織染色:この抗体は消化された物質とのみ反応します。固定された組織はコンドロイチナーゼABC(Sigma)で消化する必要があります。
IHCには参考文献23757342を使用してください。(Reine, TM., et al., PubMed ID: 23757342)
ウェスタンブロッティング:ECL検出法を用いて1:1000~1:4000。ライセートサンプルのコンドロイチナーゼABC処理は有用です。
トリスまたは酢酸(50 mMまたは100 mM)pH 7.4~7.6などの任意のアルカリバッファーで、 1バイアルのSigmaコンドロイチナーゼA、B、C(5単位/バイアル)を100 µLに希釈し、ストック溶液を作製します。 使用時は、選択したバッファーでストックを10倍に希釈してください。 酵素5単位あたりプロテオグリカン50~100 mgの割合で使用してください。 固定細胞の場合はトリス酢酸で希釈し、固定していない細胞の場合はDMEMで10~25倍に希釈してください。
Poole, C.A., et al., J. Histochem.Cytochem.1991. 39:1175-1187。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
1:50~1:6,400でのRIA。
免疫組織染色:この抗体は消化された物質とのみ反応します。固定された組織はコンドロイチナーゼABC(Sigma)で消化する必要があります。
IHCには参考文献23757342を使用してください。(Reine, TM., et al., PubMed ID: 23757342)
ウェスタンブロッティング:ECL検出法を用いて1:1000~1:4000。ライセートサンプルのコンドロイチナーゼABC処理は有用です。
トリスまたは酢酸(50 mMまたは100 mM)pH 7.4~7.6などの任意のアルカリバッファーで、 1バイアルのSigmaコンドロイチナーゼA、B、C(5単位/バイアル)を100 µLに希釈し、ストック溶液を作製します。 使用時は、選択したバッファーでストックを10倍に希釈してください。 酵素5単位あたりプロテオグリカン50~100 mgの割合で使用してください。 固定細胞の場合はトリス酢酸で希釈し、固定していない細胞の場合はDMEMで10~25倍に希釈してください。
Poole, C.A., et al., J. Histochem.Cytochem.1991. 39:1175-1187。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗コンドロイチン4硫酸抗体、クローンBE-123は、コンドロイチン4硫酸のレベルを検出します。ELISA、RIA、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究のサブカテゴリー
ECMタンパク質
ECMタンパク質
物理的形状
防腐剤を含まない腹水。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最大12カ月間、-20℃で保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2030:
試験成績書(COA)
The Journal of biological chemistry, 274(3), 1267-1276 (1999-01-09)
Toxoplasma gondii is one of the most widespread parasites of humans and animals. The parasite has a remarkable ability to invade a broad range of cells within its mammalian hosts by mechanisms that are poorly understood at the molecular level.
PloS one, 2(2), e228-e228 (2007-02-22)
Host innate immunity contributes to malaria clinical outcome by providing protective inflammatory cytokines such as interferon-gamma, and by shaping the adaptive immune response. Plasmodium falciparum (Pf) is the etiologic agent of the most severe forms of human malaria. Natural Killer
Journal of biophotonics, 12(9), e201800436-e201800436 (2019-06-05)
In the present study, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) is investigated as a method to measure connective tissue components that are important for the quality of Atlantic cod filets (Gadus morhua L.). The Atlantic cod used in this study originated from
Nature metabolism, 2(10), 1025-1033 (2020-09-09)
We recently showed that perineuronal nets (PNNs) enmesh glucoregulatory neurons in the arcuate nucleus (Arc) of the mediobasal hypothalamus (MBH)1, but whether these PNNs play a role in either the pathogenesis of type 2 diabetes (T2D) or its treatment remains
Osteoarthritis and cartilage, 10(1), 62-70 (2002-02-14)
The aim of the present study was the investigation of differential gene expression in primary human articular chondrocytes (HACs) and in cultivated cells derived from HACs. Primary human articular chondrocytes (HACs) isolated from non-arthritic human articular cartilage and monolayer cultures