Merck
SAB4200696
Sigma-Aldrich
抗コンドロイチン硫酸抗体、マウスモノクローナル
clone CS-56, purified from hybridoma cell culture
別名:
CSPG, コンドロイチン硫酸プロテオグリカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CS-56, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, chicken, bovine, human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using bovine BMGE cells
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon cancer sections and Biotin/ExtrAvidin ®-Peroxidase staining system.
アイソタイプ
IgM
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSPG4(1464)
詳細
モノクローナル抗コンドロイチン硫酸抗体(マウスIgMアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とニワトリ砂肝線維芽細胞の腹膜で免疫されたBALB/cマウスの脾細胞の融合により産生されたハイブリドーマCS56に由来します。この抗体は、ウシ乳腺上皮(BMGE)細胞およびヒト、ニワトリ、マウスの線維芽細胞または組織内のコンドロイチン硫酸含有プロテオグリカン(CSPG)を認識します。
コンドロイチン硫酸プロテオグリカン4(SPG4)または神経/グリア抗原2(NG2)は、ヒト染色体15q24.2-15q24.3にマッピングされた遺伝子によってコードされています。脊髄損傷後に生成される成長阻害性コンドロイチン硫酸プロテオグリカン(CSPG)です。単一のグリコサミノグリカン(GAG)鎖を持ちます。このタンパク質は膜貫通型コンドロイチン硫酸プロテオグリカンファミリーに属します。
免疫原
ニワトリ砂嚢線維芽細胞の腹側膜
生物化学的/生理学的作用
コンドロイチン硫酸プロテオグリカン4 (CSPG4) または神経/グリア抗原2(NG2)は、後根神経節ニューロンのインテグリンの活性化を刺激します。ミクログリアにおける炎症性サイトカインの発現を刺激する役割もあります。CSPG4は脳の修復において重要な役割を果たします。この遺伝子の過剰発現は、15q24-qterトリソミー患者の発達遅延につながります。CSPG4は、悪性癌における予後バイオマーカー候補および治療標的となります。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
保管および安定性
連続使用する場合、2~8℃で最長1カ月間までの貯蔵としてください。 長期に貯蔵する場合は作業アリコートで冷凍してください。凍結と解凍の繰り返しは推奨されません。長期保存でわずかな濁りが生じた場合、遠心分離で溶液を透明にしてください。作業希釈サンプルは、12時間以内に使用されなかった場合は破棄してください。
その他情報
様々な手法および調製で最良の結果を得るため、滴定テストによって最適な作業濃度を決定することが推奨されます。
法的情報
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200696-VAR:
SAB4200696-100UL:
SAB4200696-25UL:
SAB4200696-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marian H Hettiaratchi et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 297, 14-25 (2019-01-29)
Central nervous system (CNS) injuries, such as stroke and spinal cord injuries, result in the formation of a proteoglycan-rich glial scar, which acts as a barrier to axonal regrowth and limits the regenerative capacity of the CNS. Chondroitinase ABC (ChABC)
NG2/CSPG4 Proteoglycan as a Novel Prognostic Indicator and
Therapeutic Target in Malignant Cancer
Zhang H, et al.
Journal of stem cell research & therapy (2014)
Entrapment via synaptic-like connections between NG2 proteoglycan+ cells and dystrophic axons in the lesion plays a role in regeneration failure after spinal cord injury.
Filous AR, et al.
The Journal of Neuroscience, 34, 16369-16384 (2014)
Pure duplication of the distal long arm of chromosome 15 with ebstein anomaly and clavicular anomaly.
O'Connor R, et al.
Case Reports in Genetics (2011)
NG2, a member of chondroitin sulfate proteoglycans family mediates the inflammatory response of activated microglia.
Gao Q, et al.
Neuroscience, 165, 386-394 (2010)