製品名
モノクロナール抗フィブロネクチン, 細胞 マウス宿主抗体, clone FN-3E2, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FN-3E2, monoclonal
分子量
antigen 240 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
mouse, human, chicken
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured chicken fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- 免疫ブロット法
- 免疫蛍光顕微鏡法
- 免疫組織染色
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
F6140-BULK:
F6140-.5ML:
F6140-100UL:
F6140-VAR:
F6140-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)