安全性情報
12-348
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ウサギIgG抗体、HRPコンジュゲート
1 mg/mL, Upstate®
別名:
Anti-rabbit IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rabbit
メーカー/製品名
Upstate®
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も多く含まれるタンパク質の1つであり、正常値は成人血液中8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する防御に重要であり、適応免疫応答の一環としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には2種類の機能があります。応答を誘発した病原体に結合する機能と、抗原を破壊するために他の細胞や分子を動員する機能です。IgGプールの多様性は体細胞組換えによって生じ、ある時点における個体内の特異的なIgGの数は1011バリアントと推定されます。
特異性
ウサギ IgG重鎖および軽鎖に特異的です。
免疫原
高度精製全ウサギ IgG。
アプリケーション
ヤギ抗ウサギIgG抗体、HRPコンジュゲートは、ウサギIgGの濃度を検出します。WB、IH、ELISAでの使用が文献発表され、検証されています。
品質
ウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:ウェスタンブロッティング(ドットブロット)、ELISA、免疫組織染に適しています。 ELISAにはワーキング希釈倍率1:15,000~1:60,000をお勧めします。 ウェスタンブロッティングにはワーキング希釈倍率1:2,000~1:6,000をお勧めします。 免疫組織染色にはワーキング希釈倍率1:500~1:3,000をお勧めします。 他の用途に最適な抗体希釈倍率は、お客様が決めてください。
物理的形状
50%保存バッファー、0.02 Mリン酸カリウム、0.15 M NaCl、pH 7.2、10 mg/mL BSA、0.01%(w/v)ゲンタマイシン硫酸塩、50%グリセロールを含むバッファー中のホースラディッシュペルオキシダーゼとコンジュゲートさせたヤギポリクローナルIgG
再水和: 50%グリセロールを含む500 µLの滅菌蒸留水を加え、1 mg/mLのストック溶液を作製してください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
12-348:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Geovanny I Nic-Can et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 877, 313-324 (2012-05-23)
Epigenetics includes DNA methylation and histones posttranslational modifications such as methylation, acetylation, phosphorylation among others. One of the most abundant modifications in histone tail is the methylation. It has been found that the methylation pattern in the histone H3 may
Activation-induced cell death and total Akt content of granulocytes show a biphasic course after low-dose radiation.
Gaipl, U S, et al.
Autoimmunity, 42, 340-342 (2009)
Sven Kroening et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 298(3), F796-F806 (2009-12-25)
Tubular epithelial cells secrete connective tissue growth factor (CTGF, CCN2), which contributes to tubulointerstitial fibrosis. However, the molecular regulation of CTGF in human primary tubular epithelial cells (hPTECs) is not well defined. Therefore, CTGF expression was characterized in hPTECs isolated
Kuo-Sheng Hsu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(35), 25375-25386 (2013-07-19)
Cytokine modulation of the endothelium is considered an important contributor to the inflammation response. TNFα is an early response gene during the initiation of inflammation. However, the detailed mechanism by which TNFα induces proinflammatory gene expression is not completely understood.
Maj Sundbom et al.
BMC pharmacology, 8, 3-3 (2008-02-14)
A substantial body of evidence indicates that reduced plasma adiponectin levels may be key in the development of insulin resistance, type 2 diabetes and the metabolic syndrome. Glucocorticoids decrease the levels of adiponectin in animals and humans. Cortisone is transformed
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。