由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4H8-2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~400 kDa (denatured)
交差性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using acetone-fixed frozen sections of human tongue
microarray: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMA2(3908)
mouse ... Lama2(16773)
詳細
ラミニンは基底膜に最も豊富に含まれる構造成分および生物学的活性成分であり、細胞生物学の多くの局面において重要な役割を果たす700~900 kDaの複雑な細胞外糖タンパク質です。α鎖(400 kDa、旧名称A鎖)1本、β鎖(215 kDa、B1)1本、γ鎖(205 kDa、B2)1本で構成され、この3鎖がジスルフィド結合で連結されています。
抗ラミニン-2(α-2鎖)抗体、ラットモノクローナル(ラットIgG1アイソタイプ)は、マウス心臓ラミニン-2.1で免疫したLewisラット由来のラット骨髄腫細胞および脾細胞の融合により産生された4H8-2ハイブリドーマに由来します。この抗体は、バイオリアクターで増殖させたハイブリドーマ細胞の培養上清から精製されます。抗ラミニン-2(α-2鎖)抗体、ラットモノクローナルはマウス1およびヒト2、ラミニン-2と特異的に反応します。抗体により認識されるエピトープは、ラミニンα2鎖のN末端部分に存在しています。
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
L0663-BULK:
L0663-.1ML:
L0663-25UL:
L0663-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)