Merck
すべての画像(18)
主要文書
安全性情報
ZRB1023
Sigma-Aldrich
抗ラミニンα2抗体 クローン2I22 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
メロシン重鎖, ラミニン-12サブユニットα, ラミニン-2サブユニットα, ラミニン-4サブユニットα, ラミニンM鎖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2I22, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 343.91 kDa
observed mol wt ~350 kDa
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMA2(3908)
mouse ... Lama2(16773)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2I22はラミニンサブユニットα2を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する18個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトラミニン2αのN末端領域に由来する18個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト心臓組織切片のラミニン2が検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてラミニン2aペプチドと結合し、KD値は1.0 x 10^(-8)でした。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、AC16細胞およびC2C12細胞のラミニン2が検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト心臓組織切片のラミニンα2が検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ラミニンサブユニットα2 クローン2I22 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1023)は、ラミニン2を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ラミニンa2(UniProt:P24043;ラミニンM鎖、ラミニン-12サブユニットα、ラミニン-2サブユニットα、ラミニン-4サブユニットα、メロシン重鎖としても知られる)は、ヒトのLAMA2(LAMMとしても知られる)遺伝子(Gene ID:3908)によってコードされています。ラミニンはヘテロ三量体の細胞外糖タンパク質ファミリーの一員です。この三量体の成分α、β、およびγ鎖はジスルフィド結合により互いに結合し、長いアーム1本と短いアーム3本から成る十字形の分子となり、各末端に小球状体を有します。ラミニンは、他の細胞外マトリックス成分と相互作用することにより、胚発生中の細胞の組織への接着、遊走、および組織化を仲介します。これまでにαサブユニット5個、βサブユニット3個、γサブユニット3個がわかっており、これらが集合して15種類以上のラミニン分子が形成されます。ラミニンa2は、複数のEGF様ドメインを有する糖タンパク質であり、シグナルペプチド(aa1-22)を用いて合成され、シグナルペプチドはその後切断されます。ラミニンa2は、胎盤、横紋筋、心筋、膵臓、肺、脾臓、皮膚、骨、脳の一部など、複数の組織で発現しています。ラミニンa2は、高親和性受容体を介して細胞に結合し、他の細胞外マトリックス成分と相互作用することにより、胚発生中の細胞の組織への接着、遊走、および組織化を仲介します。LAMA2遺伝子の変異は、メロシン欠損先天性筋ジストロフィー1A(MDC1A)および、筋力低下と筋萎縮をもたらす肢帯筋ジストロフィーとの関連が示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1023-25UL:
ZRB1023-4X25UL:
試験成績書(COA)