Merck
G6171
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse monoclonal, G-A-5
別名:
抗GFAP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
製品名
抗グリア原線維酸性タンパク質抗体, マウスモノクロナール, clone G-A-5, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
G-A-5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
rat, human, pig
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using alcohol-fixed sections of rat brain/cerebellum.
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
pig ... GFAP(396562)
rat ... Gfap(24387)
詳細
グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)は、星状細胞(アストロサイト)に存在する中間フィラメントであり、10の異なるアイソフォームとして発現します。GFAPは、N末端の頭部、中央の桿体、およびC末端の尾部ドメインで構成されています。GFAPはヒト染色体17q21.31に位置します。
免疫原
ブタ脊髄から精製されたGFAP。
アプリケーション
モノクローナル抗グリア線維性酸性タンパク質抗体は、ウエスタンブロットおよびラット脳/小脳のアルコール固定切片を使用した間接免疫蛍光法(2.5~5 μg/mL)での使用に適しています。本抗体は、免疫ブロット(約50 kDa)、免疫組織化学(パラホルムアルデヒド固定凍結ウサギ脳切片)、および免疫細胞化学にも使用できます。
抗グリア線維性酸性タンパク質抗体であるマウスモノクローナルは、免疫細胞化学および免疫蛍光に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グリア線維性酸性タンパク質またはGFAP構築体(アセンブリ)は、グリア構造体の有糸分裂再構築(リモデリング)に関与しています。GFAPの遺伝的変異は、アレキサンダー病と関連しています。
グリア線維性酸性タンパク質(GFAP)遺伝子座位における微小欠失は、小児の知的能力障害および顔異形症に関係しています。高レベルのGFAPは、急性脳内出血に関連しています。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
G6171-VAR:
G6171-BULK:
IRO97706:
G6171-100UL:
G6171-200UL:
G6171-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Govindaiah Vinukonda et al.
Journal of neuroscience research, 90(11), 2173-2182 (2012-07-19)
Mechanisms of brain injury in intraventricular hemorrhage (IVH) of premature infants are elusive, and no therapeutic strategy exists to prevent brain damage in these infants. Therefore, we developed an in vitro organotypic forebrain slice culture model to advance mechanistic studies
M Inagaki et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 4(3), 239-243 (1994-07-01)
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is an intermediate filament (IF) protein of astroglia, and belongs to the type III subclass of IF proteins. IF proteins are composed of an amino-terminal HEAD domain, a central ROD domain and a carboxyterminal TAIL
Identification of genes associated with the astrocyte-specific gene Gfap during astrocyte differentiation
Ito K, et al.
Scientific Reports, 6, 23903-23903 (2016)
Plasma glial fibrillary acidic protein in the differential diagnosis of intracerebral hemorrhage
Katsanos AH, et al.
Stroke, 48(9), 2586 -22588 (2017)
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) and the astrocyte intermediate filament system in diseases of the central nervous system
Hol EM and Pekny M
Current Opinion in Cell Biology, 32, 121-130 (2015)