Merck
すべての画像(12)
主要文書
安全性情報
HPA056030
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
別名:
抗FLJ45472抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
product name
抗GFAP ウサギ宿主抗体, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human, mouse
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原配列
LEGEENRITIPVQTFSNLQIRETSLDTKSVSEGHLKRNIVVKTVEMRDGEVIKESKQEHKD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
免疫原
グリア線維性酸性タンパク質
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas (HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。TissueおよびCancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織化学的検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。Prestige抗体® プロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST85954
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA056030-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wen Yang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 4754195-4754195 (2020-09-24)
Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia characterized by progressive loss of cognitive functions due to neuronal death mainly in the hippocampal and cortical brain. Sulforaphene (SF) is one of the main isothiocyanates isolated from a Chinese
Yingli Jing et al.
Microbiology spectrum, 10(3), e0017722-e0017722 (2022-04-26)
The primary traumatic event that causes spinal cord injury (SCI) is followed by a progressive secondary injury featured by vascular disruption and ischemia, inflammatory responses and the release of cytotoxic debris, which collectively add to the hostile microenvironment of the
Subhashis Banerjee et al.
NPJ aging and mechanisms of disease, 7(1), 23-23 (2021-09-01)
The neural functions of adropin, a secreted peptide highly expressed in the brain, have not been investigated. In humans, adropin is highly expressed in astrocytes and peaks during critical postnatal periods of brain development. Gene enrichment analysis of transcripts correlating
Yueling Wang et al.
Molecular medicine reports, 19(1), 533-540 (2018-11-30)
Cytotoxicity of β-Amyloid (Aβ) is a major contributor to the pathogenesis of Alzheimer's disease. Dexmedetomidine (Dex) has been revealed to have multiple neuroprotective actions as a clinical anesthetic agent. The aim of the present study was to investigate the protection
Xian-Ping Wu et al.
Journal of biomedical science, 25(1), 10-10 (2018-02-09)
Morphine is widely used in clinical practice for a class of analgesic drugs, long-term use of morphine will cause the action of tolerance. MicroRNAs have been reported to be involved in morphine analgesic tolerance.. Forty male SD rats were selected