Merck
AB1768-I
Sigma-Aldrich
抗GluR2抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA2(2891)
詳細
グルタミン酸受容体(GluR)は、イオンチャネル型と代謝型に分類され、アゴニストの優先度(NMDA、AMPA、カイニン酸)によって亜分類されます。4つのタイプのAMPA選択的GluRサブユニット(GluR1、GluR2、GluR3、GluR4)があります。異なるサブユニットの四量体または五量体の組合せが、AMPA受容体の機能的多様性に寄与しています。一般的に、AMPA受容体はほとんどの興奮性シナプスで速いシナプス電流を媒介し、サブタイプの組成によって特徴づけられるストイキオメトリを有しています。AMPA受容体のサブユニットの構成はさまざまですが、カルシウム不透過性となるためには、編集されたGluR2サブユニットを少なくとも1つ含む必要があります。AMPA受容体チャネルの相対的カルシウム透過性は、病理学的な神経毒性損傷と神経系応答の長期変化に重要な可能性があります。
特異性
この抗体は、グルタミン酸受容体2の細胞質ドメインを認識します。
免疫原
エピトープ:細胞質ドメイン
ラットGluR2の細胞質ドメインに相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド
アプリケーション
GluR2抗体は、GluR2タンパク質の検出において、 WB、IHCでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:4,000で使用、正常ヒトおよびラット脳組織のGluR2を検出できます。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリ
神経シグナリング
品質
マウス脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳組織ライセート中のGluR2を検出できます。
ターゲットの説明
約108 kDa、実測選択的スプライシングにより、99 kDa、99 kDaおよび100 kDaの3つのアイソフォームが存在することが知られています。
マウスおよびラットのGluR1、GluR3、GluR4との既知の相同性はありません。ヒトではGluR1およびGluR3との相同性は検出されませんでしたが、GluR4とは67%の配列相同性が認められています。一部の細胞ライセートに75 kDa付近に特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
関連事項
代替品:AB1768-25UG
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB1768-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rifka C Derman et al.
Neuropharmacology, 131, 326-336 (2018-01-02)
Studies in humans suggest that stronger incentive motivational responses to Pavlovian food cues may drive over-consumption leading to and maintaining obesity, particularly in susceptible individuals. However, whether this enhanced incentive motivation emerges as a consequence of obesity or rather precedes
Kaveri Arora et al.
PloS one, 12(5), e0177156-e0177156 (2017-05-26)
Vitamin B12 (cobalamin) deficiency is prevalent worldwide and causes megaloblastic anemia and neurologic deficits. While the anemia can be treated, the neurologic deficits can become refractive to treatment as the disease progresses. Therefore, timely intervention is critical for a favorable
Meenakshi M Asokan et al.
Nature communications, 9(1), 2468-2468 (2018-06-27)
Layer 5 (L5) cortical projection neurons innervate far-ranging brain areas to coordinate integrative sensory processing and adaptive behaviors. Here, we characterize a plasticity in L5 auditory cortex (ACtx) neurons that innervate the inferior colliculus (IC), thalamus, lateral amygdala and striatum.
Nikolaos Tzakis et al.
IBRO reports, 8, 91-100 (2020-04-18)
Preadolescent development is characterized by a reorganization of connectivity within and between brain regions that coincides with the emergence of complex behaviors. During the preadolescent period, the rodent hippocampus and regions of the frontal cortex are remodelled as the brain
Jennifer N Perusini et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 41(1), 45-57 (2015-09-04)
Fear promotes adaptive responses to threats. However, when the level of fear is not proportional to the level of threat, maladaptive fear-related behaviors characteristic of anxiety disorders result. Post-traumatic stress disorder develops in response to a traumatic event, and patients