安全性情報
07-598
Sigma-Aldrich
抗GluR2/3抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-GluA2, Anti-GluR-2, Anti-GluR-B, Anti-GluR-K2, Anti-GluR2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IP
WB
化学種の反応性:
rat, human, chicken, monkey, mouse
テクニック:
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
52
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, human, chicken, monkey, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA2(2891)
特異性
GluR2/3を認識します。
免疫原
ラットGluR2のアミノ酸864~883に相当する合成ペプチド
アプリケーション
抗GluR2/3抗体は、GluR2/3の濃度を検出します。IP、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体
神経変性疾患
品質
ラット脳ミクロソーム試料(カタログ番号:12-144)のイムノブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
110 kDa
物理的形状
30%グリセロール、0.07M Tris-glycine、pH 7.4、0.105 M NaCl、保存剤としての0.035%アジ化ナトリウム中のプロテインA精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
プロテインA精製
保管および安定性
出荷日から2年間、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳組織、ラット脳ミクロソーム試料、ヒト脳ライセート
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
07-598:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jessica A Panzer et al.
Journal of neuroimmunology, 286, 86-92 (2015-08-25)
Opsoclonus myoclonus ataxia syndrome (OMAS) is an autoimmune disorder characterized by rapid, random, conjugate eye movements (opsoclonus), myoclonus, and ataxia. Given these symptoms, autoantibodies targeting the cerebellum or brainstem could mediate the disease or be markers of autoimmunity. In a
A critical role for protein degradation in the nucleus accumbens core in cocaine reward memory.
Ren, ZY; Liu, MM; Xue, YX; Ding, ZB; Xue, LF; Zhai, SD; Lu, L
Neuropsychopharmacology null
Mechanisms of seizure-induced 'transcriptional channelopathy' of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide gated (HCN) channels.
Cristina Richichi,Amy L Brewster,Roland A Bender,Timothy A Simeone,Qinqin Zha,Hong Z Yin et al.
Neurobiology of Disease null
Sarah K Coleman et al.
The Journal of biological chemistry, 291(16), 8784-8794 (2016-02-26)
AMPA receptors are glutamate-gated cation channels assembled from GluA1-4 subunits and have properties that are strongly dependent on the subunit composition. The subunits have different propensities to form homomeric or various heteromeric receptors expressed on cell surface, but the underlying
Wei-Li Zhu et al.
Journal of neurochemistry, 117(6), 1075-1086 (2011-04-27)
Calcineurin is a serine/threonine protein phosphatase that regulates neurotransmission, neuronal structure and plasticity, and neuronal excitability in mood disorders, including depression. Increasing evidence has suggested that calcineurin is involved in the regulation of depressive-like behavior. However, little is known about